missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7beta-(Chloromethyl)-3-oxo-15alpha,16alpha-dihydro-3'H-cyclopropa[15,16]-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone (3'-Chloro-3',6-secodrospirenone), Mikromol™
Beskrivning
7beta-(Chloromethyl)-3-oxo-15alpha,16alpha-dihydro-3'H-cyclopropa[15,16]-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone (3'-Chloro-3',6-secodrospirenone)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloromethyl Drospirenone |
| CAS | 932388-90-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-Chloromethyl Drospirenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H31 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (7β,15α,16α,17α)-7-(Chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3′-Chloro-3′,6-secodrospirenone, Drospirenone Imp. G (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid, 7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,15α,16α,17α)- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@H](CCl)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@@]46CCC(=O)O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.95 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?