missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7Beta-hydroxy-4-kolesten-3-ett, TRC

Produktkod. 30138198
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138198 10 mg
30003260 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82512510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 25876-54-4
Molekylformel C27 H44 O2
Molekylvikt (g/mol) 400.64
Synonym Cholest-4-en-3-one, 7-hydroxy-, (7β)-, Cholest-4-en-3-one, 7β-hydroxy- (8CI), (7β)-7-Hydroxycholest-4-en-3-one, δ4-7β-Hydroxycholestenone, 7β-Hydroxy-4-cholesten-3-one, 7β-Hydroxycholest-4-en-3-one
IUPAC-namn (7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 7beta-Hydroxy-4-cholesten-3-one
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 400.3341
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.