Läs mer
7Beta-hydroxykolesterol, TRC
Produktkod. 30406300
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406300 5 mg
30393322 10 mg
30392142 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406300 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9179955MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 566-27-8
Molekylformel C27 H46 O2
Molekylvikt (g/mol) 402.65
Synonym Cholest-5-ene-3,7-diol, (3β,7β)-, Cholest-5-ene-3β,7β-diol (8CI), (3β,7β)-Cholest-5-ene-3,7-diol, 7β-Hydroxycholest-5-en-3β-ol, 7β-Hydroxycholesterol, δ5-Cholestene-3β,7β-diol, 7β-Hydroxy Cholesterol
IUPAC-namn (3S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3,7-diol
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7Beta-Hydroxy Cholesterol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 402.3498