Läs mer
7beta-Hydroxylathyrol, MedChemExpress
Produktkod. 16489228
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489228 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16489228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1484
MedChemExpress 7beta-Hydroxylathyrol is a natural product.
7beta-Hydroxylathyrol is a natural product.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7beta-Hydroxylathyrol
CAS 34208-98-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H30O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H]1C[C@@](C(/C(C)=C\[C@@H](C2(C)C)[C@@H]2C[C@@H](O)C([C@@H]3O)=C)=O)(O)[C@]3([H])[C@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 350.45
Formel vikt 350.45
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid