Läs mer
(7E,9E)-b-Ionylidene Acetaldehyde Technical grade (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7E,9E)-beta-Ionylidene Acetaldehyde |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-12(9-11-16)7-8-14-13(2)6-5-10-15(14,3)4/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b8-7+,12-9+ |
| Formel vikt | 218.1671 |