missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7H-Benzo[c]fluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7H-Benzo(c)fluorene |
| CAS | 205-12-9 |
| Molekylformel | C17 H12 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzo[c]fluorene, 11H-Benzo[c]fluorene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12/c1-3-7-15-12(5-1)9-10-14-11-13-6-2-4-8-16(13)17(14)15/h1-10H,11H2 |
| LEDER | C1c2ccccc2c3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 7H-benzo[c]fluorene |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vikt | 216.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?