Läs mer
7H-dibenso(c,g)karbazol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15206136 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15206136 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15206136 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1197
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
7H-dibenso(c,g)karbazol194-59-21000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7H-Dibenzo(c,g)carbazole
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 194-59-2, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C20H13N
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel STJXCDGCXVZHDU-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(N3)C=CC5=CC=CC=C54
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 267.331
PubChem CID 9134
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82312
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning