Läs mer
7H-Dibenzo[c,g]carbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7H-Dibenzo[c,g]carbazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-12,21H |
| Formel vikt | 267.1048 |