missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7H-Dodecafluoroheptanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7H-Perfluoroheptanoic acid |
| CAS | 1546-95-8 |
| Molekylformel | C7 H2 F12 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptanoic acid, 7H-Dodecafluoroheptanoic acid, 7H-Perfluoroheptanoic acid, Dodecafluroheptylic acid, ω-Hydroperfluoroenanthic acid, ω-Hydroperfluoroheptanoic acid, ω-Monohydroperfluoroheptanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2F12O2/c8-1(9)3(10,11)5(14,15)7(18,19)6(16,17)4(12,13)2(20)21/h1H,(H,20,21) |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.07 |
| Formel vikt | 345.9863 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?