Läs mer
7H-purin-6-aminsulfat (adeninsulfat), Mikromol
Produktkod. 30462519
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462519 4 x 25 mg
30051264 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30462519 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0784.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
7H-purin-6-aminsulfat (adeninsulfat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Analyt- eller komponentnamn Adenine Sulphate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2[C5 H5 N5] . S O4 H2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Adenosine Imp. A (EP), 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenosine Imp. A (EP) as Sulphate, Adenine Sulphate, Adenosine Impurity A as Sulphate
InChI formel InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 9H-purin-6-amin; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 368.33
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 368,0764 g/mol