Läs mer
7N-[1-(2-Carboxy)ethyl]allopurinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7N-[1-(2-Carboxy)ethyl]allopurinol |
| CAS | 34397-00-7 |
| Molekylformel | C8H8N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purine-9-propanoic Acid, 9H-Hypoxanthin-9-ylpropionic Acid, NSC 79667 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O3/c13-5(14)1-2-12-4-11-6-7(12)9-3-10-8(6)15/h3-4H,1-2H2,(H,13,14)(H,9,10,15) |
| LEDER | C1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(6-oxo-3H-purin-9-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.17 |
| Formel vikt | 208.0596 |