missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(7R,8S,9R,10S)-rel-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7R,8S,9R,10S)-rel-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O4/c21-17-13-8-11-5-4-9-2-1-3-10-6-7-12(15(11)14(9)10)16(13)18(22)20(24)19(17)23/h1-8,17-24H/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 320.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?