Läs mer
(7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Mikromol™
Beskrivning
(7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| CAS | 43200-81-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H7 Cl N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. B (EP), Zopiclone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5,10,17H |
| LEDER | OC1N(C(=O)c2nccnc12)c3ccc(Cl)cn3 |
| IUPAC-namn | 6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Visa mer |