missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(7S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide |
| CAS | 69618-95-7 |
| Molekylformel | C9H12IN3O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O3.HI/c1-11-4-6-3-7(8(13)15-2)10-9(14)12(6)5-11;/h4-5,7H,3H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| LEDER | O=C1N[C@H](C(OC)=O)CC2=C[N+](C)=CN12.[I-] |
| IUPAC-namn | (S)-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-c]pyrimidin-2-ium iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.11 |
| Formel vikt | 336.99 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?