missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(7S)-7-Amino-5,7-dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7S)-7-Amino-5,7-dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one |
| CAS | 365242-16-6 |
| Molekylformel | C15H14N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O/c1-17-13-9-5-4-7-11(13)10-6-2-3-8-12(10)14(16)15(17)18/h2-9,14H,16H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| LEDER | CN1C(=O)[C@@H](N)c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (7S)-7-amino-5-methyl-7H-benzo[d][1]benzazepin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vikt | 238.1106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?