Läs mer
MP Biomedicals™ 7X Rengöringslösning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
16 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Innehåller
Fall av 12
Applikationer: 7X rengöringslösningen har utvecklats för användning när en hög grad av renlighet krävs. Provrör, petriskålar, flaskor, cylindrar, byretter, pipetter, glasskyddsglas, injektionssprutor och alla andra typer av laboratorieglasvaror och kirurgiska instrument kan rengöras med 7X lösning. Närhelst kritiska rengöringsprocedurer är inblandade kan användningen av 7X lösning anges. 7X rengöringsmedel har ett brett användningsområde förutom glasvaror och har använts för att rengöra återanvändbara delar av endoskopiska instrument, nålar, laboratorieytor och rostfria fläckinstrument och titankomponenter utan att skada stödmaterialet. Dessutom rengörs optiska komponenter i instrument effektivt eftersom inga fluorescerande rester finns kvar efter sköljning.
Produktöversikt: 7X lösningar är omedelbart och fullständigt lösliga i vatten i vilken koncentration som helst, utan omrörning. Med vanliga tvättmedel är utfällning av fasta partiklar på rengjorda ytor ett stort problem. De kraftfulla dispergeringsmedlen i 7X lösningar arbetar för att reducera agglomerat till enskilda partiklar och hålla dem i suspension så att de inte återavsätts på ytorna som ska rengöras. 7X lösningar innehåller ett kraftfullt vätmedel som penetrerar och rengör små sprickor som inte är tillgängliga för vanliga rengöringsmedel. Laboratorieutrustning och glas tvättas i någon av de 7X lösningarna töms helt på några sekunder. Lösningar som inte dräneras snabbt kan tillåta att molekyler av löst ämne avsätts på den tvättade ytan i den utsträckningen att en synlig film finns närvarande. Sådana avlagringar kan påverka kritiskt experimentellt arbete. 7X rengöringslösningar är kompatibla med alkalier och syror. pH-värdet är nära normalt och varierar endast minimalt med koncentrationen. De neutrala pH-nivåerna kommer inte att framkalla etsning av ömtåliga glasvaror, vilket minskar viktminskning och för tidigt brott. 7X rengöringslösningar är av särskilt värde i cellodlingslaboratorier där alla spår av kemisk kontaminering kan störa tillväxten av cellkulturer i rör eller flaskor.
Lösligt i vatten i ALLA koncentrationer Säkert
för laboratorieartiklar av glas eller plast
Produktöversikt: 7X lösningar är omedelbart och fullständigt lösliga i vatten i vilken koncentration som helst, utan omrörning. Med vanliga tvättmedel är utfällning av fasta partiklar på rengjorda ytor ett stort problem. De kraftfulla dispergeringsmedlen i 7X lösningar arbetar för att reducera agglomerat till enskilda partiklar och hålla dem i suspension så att de inte återavsätts på ytorna som ska rengöras. 7X lösningar innehåller ett kraftfullt vätmedel som penetrerar och rengör små sprickor som inte är tillgängliga för vanliga rengöringsmedel. Laboratorieutrustning och glas tvättas i någon av de 7X lösningarna töms helt på några sekunder. Lösningar som inte dräneras snabbt kan tillåta att molekyler av löst ämne avsätts på den tvättade ytan i den utsträckningen att en synlig film finns närvarande. Sådana avlagringar kan påverka kritiskt experimentellt arbete. 7X rengöringslösningar är kompatibla med alkalier och syror. pH-värdet är nära normalt och varierar endast minimalt med koncentrationen. De neutrala pH-nivåerna kommer inte att framkalla etsning av ömtåliga glasvaror, vilket minskar viktminskning och för tidigt brott. 7X rengöringslösningar är av särskilt värde i cellodlingslaboratorier där alla spår av kemisk kontaminering kan störa tillväxten av cellkulturer i rör eller flaskor.
Lösligt i vatten i ALLA koncentrationer Säkert
för laboratorieartiklar av glas eller plast
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Molnig vätska |
| pH | 6,0 till 7,5 |
| Utseende | Molnigt blått |
| Sammansättning | 7X Cleaning Solutions är en koncentrerad vätska, som består av anjoniskt ytaktivt medel och special |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur (15 °C till °30 C), allt 7X Cleaning Solutions har en obestämd hållbarhet i sina originalförpackningar, vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | Lab Essentials, 7X är helt lösligt i vatten i vilken koncentration som helst. |
| Kvantitet | Fall av 12 |
| Volym (engelska) | 16 oz. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 7X Cleaning solution
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.