Beskrivning
7X rengöringslösning har utvecklats för säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glasvaror inklusive provrör, petriskålar, flaskor, objektglas, patologiutrustning och kirurgiska instrument
- Effektivt och säkert
- Töms helt från glas på några sekunder
- Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
- pH-neutralt och inget behov av pH-justering vid någon koncentration
- Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 6 till 7,5 |
| Koncentration | 7X |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Volym (engelska) | 4 x 1 gal. |