Läs mer
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratorietvättmedel
Produktkod. p-84623 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (engelska):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
4 GAL
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (engelska) unitSize
11459575 1 gal. Varje
12740748 4 x 1 gal. 4 GAL
11479575 5 gal. Varje
11489575 55 gal. Varje
17194175 55 gal. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11459575 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 097667093
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkra, effektiva rengöringslösningar för glas- och plastmaterial
7X rengöringslösning har utvecklats för säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glasvaror inklusive provrör, petriskålar, flaskor, objektglas, patologiutrustning och kirurgiska instrument
  • Effektivt och säkert
  • Töms helt från glas på några sekunder
  • Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
  • pH-neutralt och inget behov av pH-justering vid någon koncentration
  • Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
pH 6 till 7,5
Koncentration 7X
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar
Volym (engelska) 1 gal.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7X Cleaning solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt