Läs mer
MP Biomedicals™ 7X™ -O-Matic lösning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Description
- Utvecklad för säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glas
- Formulerad för att användas i en maskintvätt för att tåla värme, tryck och omrörning
- Kraftfullt vätande och penetrerande medel, som innehåller ett nonjoniskt ytaktivt ämne och en hydrotrop till komplexa fosfater
- Uppför sig och förblir för det mesta lödderfri när den är upprörd
- Flera bekväma förpackningsstorlekar finns tillgängliga, och den är stabil för långtidsförvaring
- Effektivt och säkert
- Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
- Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
- Töms helt från glas på några sekunder
Specifications
Specifications
| Form | Vätska |
| pH | 9 till 11 |
| Utseende | Klar till ljusgul |
| Koncentration | 7X |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Volym (engelska) | 4 x 1 gal. |
Safety and Handling
Product Identifier
- 7X-O-Matic
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .