Läs mer
MP Biomedicals™ 7X™ -O-Matic lösning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Utvecklad för säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glas
- Formulerad för att användas i en maskintvätt för att tåla värme, tryck och omrörning
- Kraftfullt vätande och penetrerande medel, som innehåller ett nonjoniskt ytaktivt ämne och en hydrotrop till komplexa fosfater
- Uppför sig och förblir för det mesta lödderfri när den är upprörd
- Flera bekväma förpackningsstorlekar finns tillgängliga, och den är stabil för långtidsförvaring
- Effektivt och säkert
- Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
- Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
- Töms helt från glas på några sekunder
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 9 till 11 |
| Utseende | Klar till ljusgul |
| Koncentration | 7X |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Använd på glas, plast, bänkutrustning och slangar |
| Volym (engelska) | 5 gal. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 7X-O-Matic Cleaning Solution
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt