Läs mer
MP Biomedicals™ 7X™ -PF-O-Matic tvättmedel
Handla allt MP Biomedicals ProdukterDescription
ES 7X-O-Matic är ett kraftfullt vätande och penetrerande medel, som innehåller ett nonjoniskt ytaktivt ämne och en hydrotrop till komplexa fosfater. Det kommer att penetrera och rengöra små sprickor som inte är tillgängliga för vanliga rengöringsmedel och är omedelbart och fullständigt lösligt i vatten i vilken koncentration som helst, utan omrörning. ES 7X-O-Matic designades för att rengöra under tryck, värme och omrörning. Den beter sig och förblir för det mesta lödderfri när den är upprörd.
Med vanliga tvättmedel är utfällning av fasta partiklar på rengjorda ytor ett stort problem. De kraftfulla dispergeringsmedlen i 7X lösningar arbetar för att reducera agglomerat till enskilda partiklar och hålla dem i suspension så att de inte avsätts på nytt på ytorna som ska rengöras.
Laboratorieutrustning och glas tvättas i någon av de 7X lösningarna töms helt på några sekunder. Lösningar som inte dräneras snabbt kan tillåta att molekyler av löst ämne avsätts på den tvättade ytan i den utsträckningen att en synlig film finns närvarande. Sådana avlagringar kan påverka kritiskt experimentellt arbete.
7X rengöringslösningar är kompatibla med alkalier och syror. pH-värdet är nära normalt och varierar endast minimalt med koncentrationen. De neutrala pH-nivåerna kommer inte att framkalla etsning av ömtåliga glasvaror, vilket minskar viktminskning och för tidigt brott.
- Säkert och effektivt rengöringsmedel för både glas- och plastmaterial
- Formulerad för användning i automatiska tvättmaskiner
- Löslig i vatten i vilken koncentration som helst
- Töms från glas på några sekunder
- Innehåller kraftfulla sekvestreringsreagenser
- Idealisk för cellodlingslabb där alla spår av kontaminering kan störa tillväxten av cellkulturer
- Stabil för långtidsförvaring
Specifications
Specifications
| Form | Vätska |
| Utseende | Mörkgul |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Volym (engelska) | 55 gal. |
Safety and Handling
- ES-7X-O-MATIC
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium xylenesulphonate, polyproproxypropanol, ethylene glycol