Läs mer
MP Biomedicals™ 7X™ -PF-O-Matic tvättmedel
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (engelska):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Miljösäker och fosfatfri
- Utvecklad för säker och effektiv rengöring av laboratorieinstrument och glasvaror inklusive provrör, petriskålar, flaskor, objektglas, patologiutrustning och kirurgiska instrument
- Kraftfullt vätande och penetrerande medel, designat för att rengöra under tryck, värme och omrörning
- Uppför sig och förblir för det mesta lödderfri när den är upprörd
- Flera bekväma förpackningsstorlekar finns tillgängliga
- Stabil för långtidsförvaring
- Töms helt från glas på några sekunder
- Eliminerar rester och lämnar ingen störande fluorescens
- pH-neutralt och inget behov av pH-justering vid någon koncentration
- Ingen etsning på glas eller plast labware i någon koncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 7 till 8 |
| Utseende | Mörkgul |
| Koncentration | 7X |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Använd på glas, plast, automatiska brickor |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Volym (engelska) | 4 x 1 gal. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ES-7X-O-MATIC
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te