Läs mer
8-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-octen-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-octen-4-ol |
| CAS | 339563-66-5 |
| Molekylformel | C14H30O2Si |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O2Si/c1-7-10-13(15)11-8-9-12-16-17(5,6)14(2,3)4/h7,13,15H,1,8-12H2,2-6H3 |
| LEDER | OC(CC=C)CCCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 8-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)oct-1-en-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.47 |
| Formel vikt | 258.2 |