missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-13C-Uric Acid (contains ~1.5% unlabelled), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-13C-Uric Acid |
| CAS | 139290-36-1 |
| Molekylformel | C413CH4N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione-8-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i4+1 |
| LEDER | O=C1C2=C(N[13C](N2)=O)NC(N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.1 |
| Formel vikt | 169.0317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?