Läs mer
8,14 beta-Dihydrooripavin, TRC
Produktkod. 30381573
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381573 25 mg
30374471 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30381573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44996025MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873087-79-7
Molekylformel C18 H21 N O3
Molekylvikt (g/mol) 299.36
Synonym Morphinan-3-ol, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-, (5α)-, (5α)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol, 8,14-Dihydrooripavine, 8,14β-Dihydrooripavine
IUPAC-namn (4R,4aR,7aR,12bS)-7-metoxi-3-metyl-2,4,4a,5,7a,13-hexahydro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isokinolin-9-ol
LEDER COC1=CC[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8,14beta-Dihydrooripavine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5-6,11-12,17,20H,4,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
Formel vikt 299.1521