Läs mer
8-(2,3-Dichlorophenyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-(2,3-Dichlorophenyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19Cl2N2.BrH/c15-12-4-3-5-13(14(12)16)17-6-10-18(11-7-17)8-1-2-9-18;/h3-5H,1-2,6-11H2;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 364.0109 |