Läs mer
8-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]methylamino]-7-methyltheophylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]methylamino]-7-methyltheophylline |
| CAS | 1798006-07-1 |
| Molekylformel | C24 H27 N5 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Theophylline Impurity 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N5O3/c1-26(23-25-21-19(27(23)2)22(30)29(4)24(31)28(21)3)15-16-32-20(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,20H,15-16H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)c3nc4N(C)C(=O)N(C)C(=O)c4n3C |
| IUPAC-namn | 8-[2-benzhydryloxyethyl(methyl)amino]-1,3,7-trimethyl-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.5 |
| Formel vikt | 433.2114 |