Läs mer
8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, Mikromol™
Beskrivning
8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| CAS | 2725354-99-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H30 Cl N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride Imp. I (EP), Buspirone Imp. I (EP), 8-[4-[4-(5-Chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Impurity I, Buspirone Impurity I, 5-Chloro Buspirone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Clc1cnc(nc1)N2CCN(CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O)CC2 |
| IUPAC-namn | 8-[4-[4-(5-chloropyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Visa mer |