missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-((4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl)-7-hydroxy-N,N,N-trimethylnaphthalen-2-aminium Chloride (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-((4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl)-7-hydroxy-N,N,N-trimethylnaphthalen-2-aminium Chloride (Technical Grade) |
| CAS | 68391-32-2 |
| Molekylformel | C19H20N5O3 . Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 8-[(4-Amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naphthalenaminium Chloride, Basic brown 17, 8-[2-(4-Amino-3-nitrophenyl)diazenyl]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naphthalenaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N5O3.ClH/c1-24(2,3)14-7-4-12-5-9-18(25)19(15(12)11-14)22-21-13-6-8-16(20)17(10-13)23(26)27;/h4-11H,1-3H3,(H2-,20,21,22,25);1H |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccc2ccc(O)c(N=Nc3ccc(N)c(c3)[N+](=O)[O-])c2c1 |
| IUPAC-namn | [8-[(E)-(4-amino-3-nitrophenyl)diazenyl]-7-hydroxynaphthalen-2-yl]-trimethylazanium;chloride |
| Formel vikt | 401.1255 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?