missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione |
| CAS | 80827-62-9 |
| Molekylformel | C13 H20 Br N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. M (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2 |
| LEDER | BrCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O |
| IUPAC-namn | 8-(4-bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.21 |
| Formel vikt | 301.0677 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?