Läs mer
8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-dekan-7,9-dione, Mikromol™
Produktkod. 17902726
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17902726 50 mg
1 options
Produktkod. 17902726 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0464.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-dekan-7,9-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 21098-11-3
Analyt- eller komponentnamn 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H20 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP), Buspirone Imp. L (EP), Buspirone USP Related Compound L, Buspirone USP RC L, 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Related Compound L, Buspirone Hydrochloride Impurity L, Buspirone Impurity L
InChI formel InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
LEDER ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC-namn 8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-Díon
Molekylvikt (g/mol) 257.76
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 257,1183 g/mol