Läs mer
8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-dione, TRC
Produktkod. 17924515
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17924515 100 mg
17992675 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17924515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC365020100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21098-11-3
Molekylformel C13 H20 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 257.76
Synonym 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP)
IUPAC-namn 8-(4-klorobutyl)-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-Díon
LEDER ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Formel vikt 257.1183
Procent renhet >95%