Läs mer
8-(4-Nitrophenyl) Bodipy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-(4-Nitrophenyl) Bodipy |
| CAS | 321895-92-5 |
| Molekylformel | C19 H18 B F2 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (T-4)-[2-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)(4-nitrophenyl)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-boron |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18BF2N3O2/c1-11-9-13(3)23-18(11)17(15-5-7-16(8-6-15)25(26)27)19-12(2)10-14(4)24(19)20(23,21)22/h5-10H,1-4H3 |
| LEDER | CC1=CC(=[N+]2C1=C(c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c4c(C)cc(C)n4[B-]2(F)F)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.17 |
| Formel vikt | 369.146 |