Läs mer
8,8'-(1,4-Butanediyl)bis-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) |
| CAS | 257877-44-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C22 H32 N2 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione), Buspirone Hydrochloride Imp. N (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N2O4/c25-17-13-21(7-1-2-8-21)14-18(26)23(17)11-5-6-12-24-19(27)15-22(16-20(24)28)9-3-4-10-22/h1-16H2 |
| LEDER | O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O |
| IUPAC-namn | 8-[4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.5 |
| Visa mer |