Läs mer
(+)-[(8,8-Dichlorocamphoryl)sulfonyl]oxaziridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-[(8,8-Dichlorocamphoryl)sulfonyl]oxaziridine |
| CAS | 127184-05-8 |
| Molekylformel | C10H13Cl2NO3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [2R-(2alpha,4aalpha,7alpha,8aR*)]-8,8-Dichlorotetrahydro-9,9-dimethyl-4H-4a,7-methanooxazirino[3,2-i][2,1]benzisothiazole 3,3-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2(Cl)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.19 |
| Formel vikt | 296.9993 |