Läs mer
8,9,10,11-Tetrahydrodibenz(a,h)acridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8,9,10,11','Tetrahydrodibenz(a,h)acridine |
| CAS | 97135-12-1 |
| Molekylformel | C21 H17 N |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1,3,5,7,9-13H,2,4,6,8H2 |
| LEDER | C1CCc2c(C1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)nc23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.37 |
| Formel vikt | 283.1361 |