Läs mer
8,9-di-O-Methyl-urolithin C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8,9-di-O-Methyl-urolithin C |
| CAS | 126438-35-5 |
| Molekylformel | C9 H8 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-8,9-dimethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c1-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10-11-7/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1nncc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-methylphthalazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.173 |
| Formel vikt | 144.069 |