Läs mer
8,9-Di-O-methyl-urolithin D, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8,9-Di-O-methyl-urolithin D |
| CAS | 1192835-55-4 |
| Molekylformel | C15H12O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-8,9-dimethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O6/c1-19-11-5-8-7-3-4-10(16)13(17)14(7)21-15(18)9(8)6-12(11)20-2/h3-6,16-17H,1-2H3 |
| LEDER | O=C1C2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C(O)C(O)=C3O1 |
| IUPAC-namn | 3,4-dihydroxy-8,9-dimethoxybenzo[c]chromen-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.25 |
| Formel vikt | 288.0634 |