Läs mer
(-)-8,9-Dihydroxy-8,9-dihydrobenz[a]anthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-8,9-Dihydroxy-8,9-dihydrobenz[a]anthracene |
| CAS | 72522-86-2 |
| Molekylformel | C18H14O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (8R-trans)-8,9-Dihydrobenz[a]anthracene-8,9-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O2/c19-17-8-7-13-9-15-12(10-16(13)18(17)20)6-5-11-3-1-2-4-14(11)15/h1-10,17-20H/t17-,18-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)C=CC2=C1C=C(C=CC3=C4C=CC=C3)C4=C2 |
| IUPAC-namn | (8R,9R)-8,9-dihydrotetraphene-8,9-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.3 |
| Formel vikt | 262.1 |