Läs mer
8-Acetoxy-3-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Acetoxy-3-methylquinoline |
| CAS | 185961-44-8 |
| Molekylformel | C13 H26 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methyl-8-quinolinol Acetate, 3-Methyl-8-quinolinol 8-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26O3/c1-2-12(11-14)7-3-5-9-15-13-8-4-6-10-16-13/h12-14H,2-11H2,1H3 |
| LEDER | CCC(CO)CCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-6-(oxan-2-yloxy)hexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.344 |
| Formel vikt | 230.188 |