missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Acetoxycarbostyril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Acetoxycarbostyril |
| CAS | 15450-72-3 |
| Molekylformel | C11H9NO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 8-Acetoxy-2-quinolone, 2,8-Quinolinediol 8-Acetate, 8-Acetoxy-1H-quinolin-2-one, 8-Acetoxy-2(1H)-quinolinone, 8-Acetoxy-2-hydroxyquinoline, 8-Acetoxy-2-quinolinol, 8-Acetoxy-2-quinolone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-7(13)15-9-4-2-3-8-5-6-10(14)12-11(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,14) |
| LEDER | CC(OC1=C2C(C=CC(O)=N2)=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyquinolin-8-yl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vikt | 203.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?