Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar Octagon Magnetic Stir Bar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
38 mm
Beskrivning
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Avbruten profil ger större yta och extra turbulens jämfört med den släta ytan på cylindriska stänger
- Pivotring hjälper till att minska friktion och pladder
- Autoklaveringsbar
- Tillverkad i registrerad ISO 9001:2008 anläggningar, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Diameter (engelska) | 0,31 tum. |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 38 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Oktogon |
| Visa mer |