Learn More
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, monosodium salt hydrate, 80%, tech.
Code produit. 10761704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Kvantitet Förpackning unitSize
10761704 100 g Plastflaska 100g
10780282 5 g Glasflaska 5g
10218803 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10761704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400841000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5460-09-3
Molekylformel C10H8NNaO7S2·H2O
Molekylvikt (g/mol) 359.32
MDL-nummer MFCD00150460
InChI-nyckel QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Spécification
Kemiskt namn eller material 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
CAS Min % 75.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Förlust vid torkning 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 75% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Synonym piperonyl isobutyrate, unii-y8hbr1acya, y8hbr1acya, piperonyl 2-methylpropanoate, heliotropyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid piperonyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl ester, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isobutyrate, 3,4-methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
LEDER [Na+].NC1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ylmetyl-2-metylpropanoat
PubChem CID 62580
Formel vikt 359.32
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.