Läs mer
8-amino-1-naftol-3,6-disulfonsyra, mononatriumsalthydrat, 80 %, teknik.
Produktkod. p-3776781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10780282 5 g Glasflaska 5g
10761704 100 g Plastflaska 100g
10218803 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10780282 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400840050
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5460-09-3
Molekylformel C10H8NNaO7S2·H2O
Molekylvikt (g/mol) 359.32
MDL-nummer MFCD00150460
InChI-nyckel QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
CAS Min % 75.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Förlust vid torkning 4 % till 6 % (1 g, 150 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 75% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
LEDER C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;8-amino-3,6-disulfonaftalen-1-olat
PubChem CID 102116466
Formel vikt 359.32
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.