Läs mer
8-Amino-2-naphthol, 94%
Produktkod. 10367751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367751 5 g Glass bottle 5g
10133391 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10367751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-46-7
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00004031
InChI-nyckel KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
IUPAC-namn 8-aminonaphthalen-2-ol
LEDER NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Amino-2-naphthol
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 204.0°C to 207.0°C
Färg Brown to Gray
Flampunkt >364°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 685
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Formel vikt 159.18
Procent renhet 94%
Fysisk form Crystals or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Amino-2-naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.