Läs mer
8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-yl)benzopyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Amino-4-oxo-2-(tetrazol-5-yl)benzopyran |
| CAS | 110683-22-2 |
| Molekylformel | C10H7N5O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 8-Amino-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Amino-2-(2H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N5O2/c11-6-3-1-2-5-7(16)4-8(17-9(5)6)10-12-14-15-13-10/h1-4H,11H2,(H,12,13,14,15) |
| LEDER | Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nn[nH]n3 |
| IUPAC-namn | 8-amino-2-(2H-tetrazol-5-yl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.19 |
| Formel vikt | 229.06 |