Läs mer
8-Amino-5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Amino-5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 6357-75-1 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 8-Amino-5-(p-hydroxyanilino)-2-naphthalenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O4S/c17-15-7-8-16(18-10-1-3-11(19)4-2-10)13-6-5-12(9-14(13)15)23(20,21)22/h1-9,18-19H,17H2,(H,20,21,22) |
| LEDER | Nc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)c3ccc(cc13)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 8-amino-5-(4-hydroxyanilino)naphthalene-2-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.358 |
| Formel vikt | 330.067 |