Läs mer
8-Amino-6-methoxyquinoline (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Amino-6-methoxyquinoline |
| CAS | 90-52-8 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 8-Quinolinamine, 6-methoxy-, Quinoline, 8-amino-6-methoxy- (6CI,7CI), 6-Methoxy-8-quinolinamine, 6-Methoxy-8-aminoquinoline, 6-Methoxyquinolin-8-amine, 6-Methoxyquinolin-8-ylamine, 8-Amino-6-methoxyquinoline, Amichin, NSC 119507, NSC 119508, NSC 13573, WR 15081, 6-Methoxyquinolin-8-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O/c1-13-8-5-7-3-2-4-12-10(7)9(11)6-8/h2-6H,11H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(N)c2ncccc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-methoxyquinolin-8-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vikt | 174.0793 |