Läs mer
8-Amino-7-oxopelargonic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Amino-7-oxopelargonic Acid, Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3.ClH/c1-7(10)8(11)5-3-2-4-6-9(12)13;/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,12,13);1H |
| Formel vikt | 223.0975 |
| Procent renhet | >95% |