missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Amino-Inosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Amino-Inosine |
| CAS | 13389-16-7 |
| Molekylformel | C10H13N5O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 109320 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,11,14)(H,12,13,19) |
| LEDER | C1=NC(=O)C2=C(N1)N(C(=N2)N)C3C(C(C(O3)CO)O)O |
| IUPAC-namn | 8-amino-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.24 |
| Formel vikt | 283.0917 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?